Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A19576.03 A19576.06
A19576.03EA 37.1 EUR
A19576.03 A19576.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 85068-32-2 Molecular Formula: C10H5F6N Formula Weight: 253.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4234 Beilstein Reference: 6810362 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00009904
Fórmula: C₁₀H₅F₆N
Densidade: 1,420
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009904
Número CAS: 85068-32-2
EINECS: 285-294-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III