Triethyl-2-phosphonoppentanoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)pentanoate
30413.04
30413.09
30413.04EA
143
EUR
30413.04
30413.09
Triethyl-2-phosphonoppentanoate ≥98%
Triethyl-2-phosphonoppentanoate
Purity: 98%
CAS No.: 35051-49-1
Molecular Formula: C11H23O5P
Formula Weight: 266.27
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00015163
Fórmula:
C₁₁H₂₃O₅P Peso Molecular: 266.27 g/mol Ponto de ebulição: 98 °C (2 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015163 Número CAS: 35051-49-1 |