Print…
Trimethyl phosphonoacetate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
P1265-25G P1265-250G
TCIAP1265-25GEA 27 EUR
TCIAP1265-25G TCIAP1265-250G
Trimethyl phosphonoacetate ≥96.0% (por GC)
Trimethyl phosphonoacetate
Fórmula: C₅H₁₁O₅P
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00008452
Número CAS: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8d53f6bb2a6db730ebcb6beaa430dafc205078d&vid=e8d53f6bb2a6db730ebcb6beaa430dafc205078d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %