Trimethyl phosphonoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13301.14
A13301.22
A13301.36
A13301.14EA
49.3
EUR
A13301.14
A13301.22
A13301.36
Trimethyl phosphonoacetate ≥98%
Trimethyl phosphonoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 5927-18-4
Molecular Formula: C5H11O5P
Formula Weight: 182.11
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 119-120°/1mm
Beilstein Reference: 1865177
MDL No.: MFCD00008452
Fórmula:
C₅H₁₁O₅P Ponto de ebulição: 119…120 °C (1 mmHg) Densidade: 1,263 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008452 Número CAS: 5927-18-4 EINECS: 227-663-0 |