Print…
Trimethyl phosphonoacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
140230250 140231000 140235000
ACRO140230250EA 44.1 EUR
ACRO140230250 ACRO140231000 ACRO140235000
Trimethyl phosphonoacetate 98%
Trimethyl phosphonoacetate
Fórmula: C₅H₁₁O₅P
Ponto de ebulição: 265…268 °C
Densidade: 1,26 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008452
Número CAS: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %