Print…
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
169980100 169980500
ACRO169980100EA 36.6 EUR
ACRO169980100 ACRO169980500
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Fórmula: C₇H₁₅O₅P
Ponto de ebulição: 127…131 °C (9 mmHg)
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009081
Número CAS: 1067-74-9
EINECS: 213-938-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %