Print…
Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
T2135-25G T2135-5G
TCIAT2135-25GEA 113 EUR
TCIAT2135-25G TCIAT2135-5G
Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98.0% (por GC)
Triethyl-2-phosphonopropionate
Fórmula: C₉H₁₉O₅P
Ponto de ebulição: 144°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00009159
Número CAS: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=035fb32d5075dbe3a3a0b32757bdb2717094dfc1&vid=035fb32d5075dbe3a3a0b32757bdb2717094dfc1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %