Print…
Triethyl-2-phosphonopropionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
174653-10G 174653-50G
SIAL174653-10GEA 89.3 EUR
SIAL174653-10G SIAL174653-50G
Triethyl-2-phosphonopropionate, Sigma-Aldrich®
Triethyl-2-phosphonopropionate
Fórmula: C₉H₁₉O₅P
Número MDL : MFCD00009159
Número CAS: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4