Print…
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
174360100 174360500
ACRO174360100EA 52.5 EUR
ACRO174360100 ACRO174360500
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Fórmula: C₉H₁₉O₅P
Ponto de ebulição: 143…144 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,11 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009159
Número CAS: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %