Print…
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
L17651.06 L17651.14
L17651.06EA 118 EUR
L17651.06 L17651.14
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Purity: 95% CAS No.: 27784-76-5 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 100-103°/1.5mm Beilstein Reference: 2050126 MDL No.: MFCD00075414
Fórmula: C₁₀H₂₁O₅P
Ponto de ebulição: 100…103 °C (1,5 mmHg)
Densidade: 1,074
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075414
Número CAS: 27784-76-5