Print…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
T1927-25G T1927-5G
TCIAT1927-25GEA 237 EUR
TCIAT1927-25G TCIAT1927-5G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile ≥97.0% (por GC)
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₃
Peso Molecular: 207.23 g/mol
Número MDL : MFCD00001912
Número CAS: 13338-63-1
EINECS: 236-388-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e43f6c2711d1bdb1d478502d979eb8d72a88fb&vid=b2e43f6c2711d1bdb1d478502d979eb8d72a88fb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency