4-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 772-79-2
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5398
Odour: Acrid
Boiling Point: 113-115°/0.9mm
Beilstein Reference: 910754
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009705
Fórmula:
C₆H₄Cl₃O₂P Ponto de ebulição: 113…115 °C (0,9 mmHg) Densidade: 1,508 Ponto de Inflamação: 106 °C (222 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009705 Número CAS: 772-79-2 EINECS: 212-254-1 UN: 3265 ADR: 8,II |