Print…
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50554.03 H50554.06
H50554.03EA 88.5 EUR
H50554.03 H50554.06
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 18529-04-9 Molecular Formula: C10H7ClFN Formula Weight: 195.63 MDL No.: MFCD00272333
Fórmula: C₁₀H₇ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272333
Número CAS: 18529-04-9