Print…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50539.03 H50539.06
H50539.03EA 82.3 EUR
H50539.03 H50539.06
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 99% CAS No.: 49713-56-6 Molecular Formula: C10H5ClF3N Formula Weight: 231.61 MDL No.: MFCD00153106
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153106
Número CAS: 49713-56-6