Print…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3110-25G B3110-5G
TCIAB3110-25GEA 210 EUR
TCIAB3110-25G TCIAB3110-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylene ≥97.0% (por GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylene
Fórmula: C₈H₄F₆
Ponto de ebulição: 142°C
Número MDL : MFCD03094218
Número CAS: 433-95-4
EINECS: 207-092-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d1d1743750ea29ccd20c858ccf1985a06adce3&vid=69d1d1743750ea29ccd20c858ccf1985a06adce3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %