Print…
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B2545-25G B2545-5G
TCIAB2545-25GEA 138 EUR
TCIAB2545-25G TCIAB2545-5G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0% (por GC)
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃BrF₆
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: 5°C
Número MDL : MFCD03094336
Número CAS: 7617-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e393aadde19532c02bdbd0c57638046d53dd26e&vid=4e393aadde19532c02bdbd0c57638046d53dd26e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 87.0 %