Print…
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
405655-250ML 405655-50ML
SIAL405655-250MLEA 413 EUR
SIAL405655-250ML SIAL405655-50ML
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00040710
Número CAS: 7473-98-5
EINECS: 231-272-0