4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H31727.03
H31727.09
H31727.03EA
22.5
EUR
H31727.03
H31727.09
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 104460-70-0
Molecular Formula: C7H4BrF4N
Formula Weight: 258.01
Melting Point: 30-41°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04973757
Fórmula:
C₇H₄BrF₄N Ponto de Fusão: 30…41 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04973757 Número CAS: 104460-70-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |