Print…
n-Butyl phenyl ether ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-butylphenylether
B0927-25ML B0927-500ML
TCIAB0927-25MLEA 40 EUR
TCIAB0927-25ML TCIAB0927-500ML
n-Butyl phenyl ether ≥99.0% (por GC)
n-Butyl phenyl ether
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00009438
Número CAS: 1126-79-0
EINECS: 214-426-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb7942fbb070584ab3aa4c39286229b60259329a&vid=eb7942fbb070584ab3aa4c39286229b60259329a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %