n-Butyl phenyl ether ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
N-butylphenylether
L04703.14
L04703.22
L04703.14EA
55.2
EUR
L04703.14
L04703.22
n-Butyl phenyl ether ≥99%
n-Butyl phenyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 1126-79-0
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -19°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1635559
MDL No.: MFCD00009438
Fórmula:
C₁₀H₁₄O Ponto de ebulição: 210…211 °C Ponto de Fusão: –19 °C Densidade: 0,938 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009438 Número CAS: 1126-79-0 EINECS: 214-426-1 |