Print…

Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate

E0772-25G E0772-5G
TCIAE0772-25GEA 236 EUR
TCIAE0772-25G TCIAE0772-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Fórmula: C₆H₇F₃O₂
Peso Molecular: 168.12 g/mol
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Inflamação: 24°C
Número MDL : MFCD00009903
Número CAS: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45b4df36069f1f0b6431bbb490289f04921ee1b&vid=d45b4df36069f1f0b6431bbb490289f04921ee1b&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR