Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
L10285.03
L10285.06
L10285.14
L10285.03EA
52
EUR
L10285.03
L10285.06
L10285.14
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 25597-16-4
Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 168.12
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3601
Boiling Point: 113-115°
Beilstein Reference: 1707262
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009903
Fórmula:
C₆H₇F₃O₂ Peso Molecular: 168.12 g/mol Ponto de ebulição: 113…115 °C Densidade: 1.125 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009903 Número CAS: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3 III |