Print…
p-Tolyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acetic acid p-Cresyl ester, Acetic acid p-Tolyl ester, p-Tolyl Acetate, p-Cresyl acetate
A0670-25G A0670-500G
TCIAA0670-25GEA 16 EUR
TCIAA0670-25G TCIAA0670-500G
p-Tolyl acetate ≥98.0% (por GC)
p-Tolyl acetate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Inflamação: 95°C
Número MDL : MFCD00008703
Número CAS: 140-39-6
EINECS: 205-413-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=522d44206c14af254f1765123f0625894fcc12ab&vid=522d44206c14af254f1765123f0625894fcc12ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %