Print…
3,5-Dichlorosulphanilamide ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3,5-dichlorobenzenesulphonamide
D0414-25G D0414-5G
TCIAD0414-25GEA 114 EUR
TCIAD0414-25G TCIAD0414-5G
3,5-Dichlorosulphanilamide ≥98.0% (por base de azoto total)
3,5-Dichlorosulphanilamide
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂O₂S
Peso Molecular: 241.10 g/mol
Número MDL : MFCD00014784
Número CAS: 22134-75-4
EINECS: 244-799-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b95fa51c02f9cbdcf4929245f267519d01589c5&vid=9b95fa51c02f9cbdcf4929245f267519d01589c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 208.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency