1,1,3,3-Tetrabromoacetone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
T1026-25G
T1026-5G
TCIAT1026-25GEA
275
EUR
TCIAT1026-25G
TCIAT1026-5G
1,1,3,3-Tetrabromoacetone ≥98.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetrabromoacetone
Fórmula:
C₃H₂Br₄O Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00059470 Número CAS: 22612-89-1 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 40.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...