Neodymium trinitrate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Neodymium(III) nitrate hydrate
11245.06
11245.14
11245.06EA
50.8
EUR
11245.06
11245.14
Neodymium trinitrate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Neodymium trinitrate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 13746-96-8
Molecular Formula: Nd(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 330.25(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149798
Fórmula:
N₃NdO₉·H₂O Peso Molecular: 330.25 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: ∼ 40 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149798 Número CAS: 13746-96-8 EINECS: 233-153-9 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,6450 |