Print…
Phloretin ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1966-1G P1966-5G
TCIAP1966-1GEA 18 EUR
TCIAP1966-1G TCIAP1966-5G
Phloretin ≥98.0% (por HPLC)
Phloretin
Fórmula: C₁₅H₁₄O₅
Ponto de Fusão: 262°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002288
Número CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Merck Index: 14,07326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7df91e4b3b7f11333a7e2148e7b2ab04512002&vid=3d7df91e4b3b7f11333a7e2148e7b2ab04512002&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %