Print…
Phloretin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P7912-100MG P7912-250MG P7912-25MG
SIALP7912-100MGEA 233 EUR
SIALP7912-100MG SIALP7912-250MG SIALP7912-25MG
Phloretin, Sigma-Aldrich®
Phloretin
Fórmula: C₁₅H₁₄O₅
Número MDL : MFCD00002288
Número CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7