Phloretin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10991.MB
L10991.MC
L10991.MBEA
45.1
EUR
L10991.MB
L10991.MC
Phloretin ≥98%
Phloretin
Purity: 98%
CAS No.: 60-82-2
Molecular Formula: C15H14O5
Formula Weight: 274.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 263° dec.
Beilstein Reference: 1887240
Merck Reference: 14,7326
MDL No.: MFCD00002288
Fórmula:
C₁₅H₁₄O₅ Ponto de Fusão: ∼ 263 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00002288 Número CAS: 60-82-2 EINECS: 200-488-7 Merck Index: 14,7326 |