Print…
Phloretin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
307651000 307655000
ACRO307651000EA 83.3 EUR
ACRO307651000 ACRO307655000
Phloretin 98%
Phloretin
Fórmula: C₁₅H₁₄O₅
Ponto de Fusão: 260…262 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002288
Número CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %