Print…
6-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1938-25G A1938-5G
TCIAA1938-25GEA 526 EUR
TCIAA1938-25G TCIAA1938-5G
6-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Amino-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Ponto de Fusão: 225°C
Número MDL : MFCD01861831
Número CAS: 116668-47-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=805d7ff97811d2e994f56f9cb2aa2bd1a21e15e2&vid=805d7ff97811d2e994f56f9cb2aa2bd1a21e15e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %