Print…
6-Amino-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
512370-1G 512370-5G
SIAL512370-1GEA 98.3 EUR
SIAL512370-1G SIAL512370-5G
6-Amino-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
6-Amino-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Número MDL : MFCD01861831
Número CAS: 116668-47-4