Print…
1-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
250252-10G 250252-50G
SIAL250252-10GEA 54.3 EUR
SIAL250252-10G SIAL250252-50G
1-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
1-Naphthoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₇ClO
Peso Molecular: 190.63 g/mol
Número MDL : MFCD00004002
Número CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8 II