Print…
1-Naphthoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14460.09 A14460.18 A14460.30
A14460.09EA 42.7 EUR
A14460.09 A14460.18 A14460.30
1-Naphthoyl chloride ≥98%
1-Naphthoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 879-18-5 Molecular Formula: C11H7ClO Formula Weight: 190.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6525 Odour: Pungent Melting Point: 16-19° Boiling Point: 118°/0.1mm Beilstein Reference: 775785 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004002
Fórmula: C₁₁H₇ClO
Peso Molecular: 190.63 g/mol
Ponto de ebulição: 118 °C (0.1 mmHg)
Ponto de Fusão: 16…19 °C
Densidade: 1.265
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004002
Número CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8 II