Print…
1-Naphthoyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
270380100 270380500
ACRO270380100EA 45.4 EUR
ACRO270380100 ACRO270380500
1-Naphthoyl chloride 99%
1-Naphthoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₇ClO
Peso Molecular: 190.63 g/mol
Ponto de ebulição: 190 °C (35 mmHg)
Ponto de Fusão: 16…19 °C
Densidade: 1.26 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004002
Número CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %