Print…
D(+)-α-Acetobromoglucose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
A1750-100G A1750-10G A1750-25G A1750-50G
SIALA1750-100GEA 671 EUR
SIALA1750-100G SIALA1750-10G SIALA1750-25G SIALA1750-50G
D(+)-α-Acetobromoglucose, Sigma-Aldrich®
D(+)-α-Acetobromoglucose
Fórmula: C₁₄H₁₉BrO₉
Número MDL : MFCD00063254
Número CAS: 572-09-8
EINECS: 209-339-0