D(+)-α-Acetobromoglucose ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Estabilização:
Stabilised with calcium carbonate
Stabilized with 2% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 572-09-8
Molecular Formula: C14H19BrO9
Formula Weight: 411.22
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 84-89°
Beilstein Reference: 96669
Merck Reference: 14,60
Optical Rotation: +198° (c=3 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063254
Fórmula:
C₁₄H₁₉BrO₉ Ponto de Fusão: 84…89 °C Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00063254 Número CAS: 572-09-8 EINECS: 209-339-0 Merck Index: 14,60 |