Print…
2,2'-Dihydroxydiphenylmethane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1939-5G D1939-1G
TCIAD1939-5GEA 222 EUR
TCIAD1939-5G TCIAD1939-1G
2,2'-Dihydroxydiphenylmethane ≥99.0% (por GC)
2,2'-Dihydroxydiphenylmethane
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00002243
Número CAS: 2467-02-9
EINECS: 219-578-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a0a482a138d8cd091cc2e6c2557b2f64149929&vid=a8a0a482a138d8cd091cc2e6c2557b2f64149929&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency