Print…
N-Isopropylcyclohexylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0373-25ML I0373-500ML
TCIAI0373-25MLEA 51 EUR
TCIAI0373-25ML TCIAI0373-500ML
N-Isopropylcyclohexylamine ≥98.0% (por GC)
N-Isopropylcyclohexylamine
Fórmula: C₉H₁₉N
Ponto de ebulição: 174°C
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00003831
Número CAS: 1195-42-2
EINECS: 214-798-5
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a6f93a7e1f5c114be2f4381c8701e5aefaca4e7&vid=7a6f93a7e1f5c114be2f4381c8701e5aefaca4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %