Print…
N-Isopropylcyclohexylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
171760050 171761000 171760250
ACRO171760050EA 25.2 EUR
ACRO171760050 ACRO171761000 ACRO171760250
N-Isopropylcyclohexylamine 99%
N-Isopropylcyclohexylamine
Fórmula: C₉H₁₉N
Densidade: 0,85 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003831
Número CAS: 1195-42-2
EINECS: 214-798-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥94 %