Print…
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
10008321-1 10008321-10 10008321-5
CAYM10008321-1EA 55.6 EUR
CAYM10008321-1 CAYM10008321-10 CAYM10008321-5
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Fórmula: C₁₃H₂₄O₂
Número CAS: 677354-24-4