Print…
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
10008123-1 10008123-10 10008123-5
CAYM10008123-1EA 151 EUR
CAYM10008123-1 CAYM10008123-10 CAYM10008123-5
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Fórmula: C₁₃H₂₄O₂
Número CAS: 677354-23-3
UN: 1231
ADR: 3,II