Print…
2-Chlorophenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C2120-25G C2120-5G
TCIAC2120-25GEA 90 EUR
TCIAC2120-25G TCIAC2120-5G
2-Chlorophenyl acetate ≥98.0% (por GC)
2-Chlorophenyl acetate
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Fusão: –20°C
Número MDL : MFCD01632281
Número CAS: 4525-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dddca8736e6f4aad259f5739a701a7397912545d&vid=dddca8736e6f4aad259f5739a701a7397912545d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %