Print…
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1438-25G A1438-5G
TCIAA1438-25GEA 88 EUR
TCIAA1438-25G TCIAA1438-5G
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₃
Número MDL : MFCD00674110
Número CAS: 40371-51-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6285981067e79088add86de962de78c0e284e197&vid=6285981067e79088add86de962de78c0e284e197&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency