Print…
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
467359-25G 467359-5G
SIAL467359-25GEA 195 EUR
SIAL467359-25G SIAL467359-5G
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₃
Número MDL : MFCD00674110
Número CAS: 40371-51-5