Print…
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H28796.06 H28796.14
H28796.06EA 58.4 EUR
H28796.06 H28796.14
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 40371-51-5 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 MDL No.: MFCD00674110
Fórmula: C₄H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674110
Número CAS: 40371-51-5