Print…
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
342430050 342430250
ACRO342430050EA 44 EUR
ACRO342430050 ACRO342430250
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₃
Ponto de Fusão: 200…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674110
Número CAS: 40371-51-5
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥95 %