Print…
6-Hydroxy-1-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
H0886-25G H0886-5G
TCIAH0886-25GEA 643 EUR
TCIAH0886-25G TCIAH0886-5G
6-Hydroxy-1-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Número MDL : MFCD00209983
Número CAS: 2437-17-4
EINECS: 407-390-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adcc40b08be63dcbda0c6049ead27a1a5c3ccb45&vid=adcc40b08be63dcbda0c6049ead27a1a5c3ccb45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C