Print…
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32081.06 H32081.14
H32081.06EA 101 EUR
H32081.06 H32081.14
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 113512-57-5 Molecular Formula: C6H3F2NO3 Formula Weight: 175.09 Melting Point: 112-120° MDL No.: MFCD08443942
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Ponto de Fusão: 112…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443942
Número CAS: 113512-57-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II