Print…
1-(2-Thienyl)-1-propanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1097-25G P1097-250G
TCIAP1097-25GEA 57 EUR
TCIAP1097-25G TCIAP1097-250G
1-(2-Thienyl)-1-propanone ≥98.0% (por GC)
1-(2-Thienyl)-1-propanone
Fórmula: C₇H₈OS
Ponto de ebulição: 228°C
Ponto de Inflamação: 101°C
Número MDL : MFCD00005446
Número CAS: 13679-75-9
EINECS: 237-182-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce095182479a8ea3b588d09eb2dc0e04465ea36b&vid=ce095182479a8ea3b588d09eb2dc0e04465ea36b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %